Learn More
PSMD12 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen PSMD12
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848473
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11412-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838473
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11412-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This protein is a ubiquitously expressed nuclear protein and belongs to a highly conserved subfamily of WD-repeat proteins. It is found among several proteins that binds directly to retinoblastoma protein, which regulates cell proliferation. The encoded protein is found in many histone deacetylase complexes, including mSin3 co-repressor complex. It is also present in protein complexes involved in chromatin assembly. This protein can interact with BRCA1 tumor-suppressor gene and may have a role in the regulation of cell proliferation and differentiation.
Spezifikation
Spezifikation
PSMD12
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O00232, Q9D8W5
287772, 5718, 66997
PSMD12 Fusion Protein Ag1957
Primary
-20°C
PSMD12
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
p55, PSMD12, Rpn5
Psmd12
IgG
Antigen Affinity Chromatography