missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ PSMB4 (Human) Recombinant Protein

Human PSMB4 full-length ORF ( AAH00331, 1 a.a. - 264 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marke:  Abnova™ H00005692-P01.25ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16129781

  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: MEAFLGSRSGLWAGGPAPGQFYRIPSTPDSFMDPASALYRGPITRTQNPMVTGTSVLGVKFEGGVVIAADMLGSYGSLARFRNISRIMRVNNSTMLGASGDYADFQYLKQVLGQMVIDEELLGDGHSYSPRAIHSWLTRAMYSRRSKMNPLWNTMVIGGYADGESFLGYVDMLGVAYEAPSLATGYGAYLAQPLLREVLEKQPVLSQTEARDLVERCMRVLYYRDARSYNRFQTATVTEKGVEIEGPLSTETNWDIAHMISGFE
Spezifikation

Spezifikation

AAH00331
proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 4
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PSMB4
GST
5692
Wheat germ expression system
25 μg
HN3, HsN3, PROS26
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote