Learn More
Abnova™ PSMB4 (Human) Recombinant Protein
Human PSMB4 full-length ORF ( AAH00331, 1 a.a. - 264 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH00331 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 5692 |
Name | proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 4 |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16119781
|
Abnova™
H00005692-P01.10UG |
10 μg |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16129781
|
Abnova™
H00005692-P01.25UG |
25 μg |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sequence: MEAFLGSRSGLWAGGPAPGQFYRIPSTPDSFMDPASALYRGPITRTQNPMVTGTSVLGVKFEGGVVIAADMLGSYGSLARFRNISRIMRVNNSTMLGASGDYADFQYLKQVLGQMVIDEELLGDGHSYSPRAIHSWLTRAMYSRRSKMNPLWNTMVIGGYADGESFLGYVDMLGVAYEAPSLATGYGAYLAQPLLREVLEKQPVLSQTEARDLVERCMRVLYYRDARSYNRFQTATVTEKGVEIEGPLSTETNWDIAHMISGFE
Spezifikation
AAH00331 | |
proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 4 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
HN3, HsN3, PROS26 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
5692 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
PSMB4 | |
GST |