Learn More
PSMA8 Antibody [PE], R&D Systems™
Artikelnummer. 30761144 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30761144 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30761144 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP346866PE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PSMA8 Polyclonal antibody specifically detects PSMA8 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Serum,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PSMA8
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Serum
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 3.4.25.1, MGC26605, proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 8, proteasome subunit alpha type-7-like, PSMA7LMGC26605
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen proteasome(prosome, macropain) subunit, alpha type, 8. (Uniprot# Q8TAA3)
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 143471
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus