Learn More
PRRX1 Antibody (CL14471) [Alexa Fluor™ 700], R&D Systems™
Code produit 30297305 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
30297305 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30297305 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP326856AF700
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
PRRX1 Monoclonal antibody specifically detects PRRX1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen PRRX1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL14471
Konjugat Alexa Fluor 700
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Homeobox protein PHOX1, paired mesoderm homeo box 1, paired mesoderm homeobox 1 isoform pmx-1b, paired mesoderm homeobox protein 1, paired related homeobox 1, Paired-related homeobox protein 1, PHOX1PRX-1, PMX1PRX1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P54821, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Growth and Development, Neuronal Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5396
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG3
Produktlinie Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.