Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Gen-ID (Entrez) | 112476 |
| Molekulargewicht | M.W. Theoretical: 28 kDa |
| Menge | 100 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | DKFZp547J199, FLJ25513, IFITMD1, interferon induced transmembrane protein domain containing 1, proline-rich transmembrane protein 2 |
| Gensymbol | PRRT2 |
| Forschungskategorie | Cell Biology |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Mehr anzeigen |