missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
PRPF38A Polyclonal antibody specifically detects PRPF38A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PRPF38A |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Gen-Alias | FLJ14936, MGC3320, pre-mRNA-splicing factor 38A, Prp38, PRP38 pre-mRNA processing factor 38 (yeast) domain containing A, RP5-965L7.1 |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at 4°C in the dark. |
| Form | Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?