Learn More
Hamilton™ PRP-X100 Anion Exchange HPLC Columns: PEEK
Polymersäulenverpackung zur Trennung von anorganischen und organischen Anionen von 10 bis 500 ppm
951.00 CHF - 1345.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | Analyse von Fluorid, Carbonat, Chlorid, Nitrit, Bromid, Nitrat, Phosphat, Sulfat und anderen Ionen |
---|---|
Max. Druck | 5000 psi |
Kompatibilität der mobilen Phase | pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator |
pH | 1 bis 13 |
Porengröße | 100 Å |
Produktcode | Marke | Material | Partikelgröße | Flussrate | Säulenformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Partikelgröße | Flussrate | Säulenformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10564693
|
Hamilton™
79354 |
PEEK | 10 μm | 8 ml/min | 150 x 4,6 mm |
951.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11507924
|
Hamilton™
79852 |
PEEK | 5 μm | 1 ml/min | 150X2.1 mm L x ID |
1025.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10347964
|
Hamilton™
79174 |
PEEK | 5 μm | 1 ml/min | 150X4.6 mm L x ID |
1100.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10237942
|
Hamilton™
79455 |
PEEK | 10 μm | 1 ml/min | 250X4.6 mm L x ID |
1175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10492306
|
Hamilton™
79181 |
PEEK | 5 μm | 1 ml/min | 250X4.6 mm L x ID |
1345.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Einfache Ionenbestimmung
- PRP-X100-Ionenchromatographie-Säulen sind die einfache Möglichkeit, anorganische Ionen zu trennen. Diese Säulen können mit jedem vorhandenen HPLC- oder Ionenchromatographen verwendet werden, um Anionen in fast jeder Probenmatrix, einschließlich Luft, Wasser und Boden, leicht zu bestimmen.
- Die Ionenchromatographie reduziert die Probenvorbehandlung erheblich und verbessert die Genauigkeit und Präzision der Ergebnisse bei der Verwendung von nasschemischen oder kolorimetrischen Methoden
- Zur Trennung von Ionen bei Konzentrationen von 1 ppm bis 1,000 ppm ohne Unterdrückung oder aufwändige Vorkonzentrationstechniken
- Die hochinerte polymerische Stütze widersteht chemischen Angriffen von organischen Lösungsmitteln und wässrigen Puffern (0 bis 100 % wässrig oder organisch; pH 1 bis 13) und verlängert so die Lebensdauer der Säule effektiv. Sollte sich die Säulenleistung verschlechtern (Peak-Verbreiterung und Symmetrieverlust), führt das Regenerationsprotokoll in der Regel Ihre Chromatographie in ihren ursprünglichen Zustand zurück.
- Einfache Trennung schwieriger Anionen wie Zyanid, Borat und Silikat bei hohem pH-Wert (11.5). Die Polymerverpackung ist von pH 1 bis 13 stabil, so dass eine einzige Säule für die Analyse von sowohl gängigen als auch schwierigen Anionen verwendet werden kann.
- Der Leitfähigkeitsnachweis funktioniert durch Messung der erhöhten Leitfähigkeit der eluierenden Probenionen relativ zur Hintergrundleitfähigkeit
Spezifikation
Analyse von Fluorid, Carbonat, Chlorid, Nitrit, Bromid, Nitrat, Phosphat, Sulfat und anderen Ionen | |
pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator | |
100 Å | |
PRP-X100 | |
Ionenaustausch | |
PEEK |
5000 psi | |
1 bis 13 | |
5 °C bis 60 °C | |
PSDVB/Trimethylammonium | |
Ionenaustausch | |
HPLC-Säule |