Learn More
Hamilton™ PRP-X100 Anion Exchange HPLC Columns: PEEK
Polymersäulenverpackung zur Trennung von anorganischen und organischen Anionen von 10 bis 500 ppm
Marke:  Hamilton™ 79181
Additional Details : Gewicht : 0.16000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10492306
  • 1345.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Einfache Ionenbestimmung
  • PRP-X100-Ionenchromatographie-Säulen sind die einfache Möglichkeit, anorganische Ionen zu trennen. Diese Säulen können mit jedem vorhandenen HPLC- oder Ionenchromatographen verwendet werden, um Anionen in fast jeder Probenmatrix, einschließlich Luft, Wasser und Boden, leicht zu bestimmen.
Besser als nasschemische Methoden
  • Die Ionenchromatographie reduziert die Probenvorbehandlung erheblich und verbessert die Genauigkeit und Präzision der Ergebnisse bei der Verwendung von nasschemischen oder kolorimetrischen Methoden
Hohe Empfindlichkeit
  • Zur Trennung von Ionen bei Konzentrationen von 1 ppm bis 1,000 ppm ohne Unterdrückung oder aufwändige Vorkonzentrationstechniken
Lange Säulenlebensdauer
  • Die hochinerte polymerische Stütze widersteht chemischen Angriffen von organischen Lösungsmitteln und wässrigen Puffern (0 bis 100 % wässrig oder organisch; pH 1 bis 13) und verlängert so die Lebensdauer der Säule effektiv. Sollte sich die Säulenleistung verschlechtern (Peak-Verbreiterung und Symmetrieverlust), führt das Regenerationsprotokoll in der Regel Ihre Chromatographie in ihren ursprünglichen Zustand zurück.
Analysieren sowohl schwieriger als auch gängiger Anionen
  • Einfache Trennung schwieriger Anionen wie Zyanid, Borat und Silikat bei hohem pH-Wert (11.5). Die Polymerverpackung ist von pH 1 bis 13 stabil, so dass eine einzige Säule für die Analyse von sowohl gängigen als auch schwierigen Anionen verwendet werden kann.
Einfacher Nachweis und gängige Eluenten
  • Der Leitfähigkeitsnachweis funktioniert durch Messung der erhöhten Leitfähigkeit der eluierenden Probenionen relativ zur Hintergrundleitfähigkeit
Spezifikation
Spezifikation
250X4.6 mm L x ID
1 ml/min
250 mm
pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator
1 bis 13
5 °C bis 60 °C
PRP-X100
Ionenaustausch
PEEK
4.6 mm
Analyse von Fluorid, Carbonat, Chlorid, Nitrit, Bromid, Nitrat, Phosphat, Sulfat und anderen Ionen
5000 psi
5 μm
100 Å
Gehäuse L47
PSDVB/Trimethylammonium
Ionenaustausch
HPLC-Säule