Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ Ni-NTA 5 mL FPLC™ Columns
The method of choice for His-tag protein purification in a ready-to-use 5 mL FPCL columns.
Marke: Macherey-Nagel™ 745415.5
Beschreibung
- Ziel: Protein
- Verfahren: Metallchelatchromatographie (IMAC)
- Matrix: Agarose mit 6% Beads (quervernetzt), vorgeladen mit Ni2+
- Bead-Größe: 45 bis 165 μm
- Bindungsvermögen: 250 mg
- Für eine schnelle und bequeme Aufreinigung von rekombinanten Polyhistidin-getaggten Proteinen durch Metallchelatchromatographie (IMAC)
- Proteine aus jedem Expressionssystem können unter nativen oder denaturierenden Bedingungen aufgereinigt werden
Spezifikation
Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen | |
5 x 5 ml | |
Proteinlösung |
NTA (Nitrilotriessigsäure) | |
Bei 4 bis 8 °C lagern |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol