Learn More
Macherey-Nagel™ Protino™ Ni-NTA 5 mL FPLC™ Columns
The method of choice for His-tag protein purification in a ready-to-use 5 mL FPCL columns.
189.00 CHF - 730.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen |
---|---|
Ligandentyp | NTA (Nitrilotriessigsäure) |
Temperatur | Bei 4 bis 8 °C lagern |
Typ | Proteinlösung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11982552
|
Macherey-Nagel™
745415.1 |
5 mL |
189.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11982522
|
Macherey-Nagel™
745415.5 |
5 x 5 ml |
730.00 CHF
5 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Target: Protein
- Technology: Immobilized metal ion affinity chromatography
- Matrix: 6% beaded agarose (cross-linked), precharged with Ni2+
- Bead size: 45 to 165 μm
- Binding capacity: 250 mg
- Enable fast and convenient purification of recombinant polyhistidine-tagged proteins by immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC)
- Proteins from any expression system can be purified under native or denaturing
Spezifikation
Aufreinigung von Polyhistidin-getaggten Proteinen | |
NTA (Nitrilotriessigsäure) | |
Bei 4 bis 8 °C lagern | |
Proteinlösung |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Protino™ Ni-NTA 5 mL FPLC™ Columns