Learn More
Thermo Scientific™ Proteinase K, Tritirachium album limber
Wird häufig in der Molekularbiologie verwendet, um Proteine zu verdauen und Kontaminationen aus Nukleinsäurepräparaten zu entfernen. Die Zugabe von Proteinase K zu Nukleinsäure-Präparaten deaktiviert schnell Nukleasen, die die DNA oder RNA während der Reinigung degradieren könnten.
54.61 CHF - 146.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Keep cold |
---|---|
Form | Lyophilisiertes Pulver, 28.9 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15474509
|
Thermo Scientific™
J62051.MB |
25 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15484509
|
Thermo Scientific™
J62051.MC |
100 mg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Keep cold | |
Lyophilisiertes Pulver, 28.9 kDa |