Learn More
Thermo Scientific™ Proteinase K, Tritirachium album limber
Wird häufig in der Molekularbiologie verwendet, um Proteine zu verdauen und Kontaminationen aus Nukleinsäurepräparaten zu entfernen. Die Zugabe von Proteinase K zu Nukleinsäure-Präparaten deaktiviert schnell Nukleasen, die die DNA oder RNA während der Reinigung degradieren könnten.
Marke: Thermo Scientific™ J62051.MC
Additional Details : CAS : 39450-01-6 Gewicht : 0.00010kg
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Keep cold | |
100 mg | |
Lyophilisiertes Pulver, 28.9 kDa |