Learn More
Novus Biologicals™ Protein phosphatase 1F Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18255134 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. 18255134
Marke: Novus Biologicals™ NBL114661
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The Protein phosphatase 1F Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2143 and based on accession number NM_14634. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens protein phosphatase 1F (PP2C domain containing) (PPM1F), mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke