Learn More
Labconco™ Labconco™ Protector™ Handschuhboxen aus Edelstahl mit Filter
Mit ULPA-Einlass- und Auslassfiltern, Wirkungsgrad von 99.999 % bei 0.12 Mikronpartikeln
31165.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Handschuhbox |
---|---|
Filtertyp | ULPA |
Beleuchtungsart | 2 x 25 W-Leuchtstofflampen |
Material | Edelstahl |
Stromstärke | 10 A |
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Steckertyp | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Steckertyp | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15779688
|
Labconco™
5065535 |
CE | Schuko-Stecker | 208/230 V |
31165.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Die Reinheit an luftgetragenen Partikeln übertrifft die Bedingungen der ISO-Klasse 4 und erreicht die Bedingungen der ISO-Klasse 3.
- Einlage aus Edelstahl 304
- Vorderseite sowie Innen- und Außentüren für die Transferkammer aus Edelstahl 304
- Partikeleindämmung auf <20 Nanogramm pro Kubikmeter, wie von SafeBridge Consultants, Incorporated bestätigt
- Keine nachweisbaren Lecks von mehr als 1 x 10-6 ml/s.
- Testanschluss für anspruchsvolle ULPA-Filterintegrität
- Echtes Bag-In/Bag-Out-Filterentsorgungssystem für sicheres Entfernen und Austauschen des Filters
- Die LCD ermöglicht die Echtzeitüberwachung von Volumenverdünnungsraten in Kubikfuß pro Minute (CFM)
- Integriertes Gebläse mit Geschwindigkeitsregelung, das einen Luftstrom von 15 bis 85 CFM ermöglicht
- Sichtbereich, 36 x 27.7 in. (BxH) mit 3/8 in. dickem Verbundsicherheitsglas
- 0.05 ppm durchschnittlicher Gaswert der Markierungssubstanz oder weniger, der während der Perimeterprüfung (übertrifft die ASHRAE 110-Normen) nach 5-minutiger Verdünnung ermittelt wurde
- Ein Paar Neoprenhandschuhe, 0.015 dick, 30 lang, Größe 9 3/4
- Schalter für Licht, Gebläse und elektrischen Duplex
- Zwei 8 in. Innendurchmesser, Epoxidharz-beschichtetes Aluminium, doppelt gerillte Handschuhanschlüsse mit 17 in. Abstand, mit Neoprendichtungen
- Zwei 25 W-Leuchtstofflampen, die 100 Footcandle übertreffen
- Mit Epoxidharzpulver beschichtete 18 und 20 Gauge-Außenwände aus Stahl
Spezifikation
Handschuhbox | |
2 x 25 W-Leuchtstofflampen | |
10 A | |
78,7 cm | |
45,7 in. | |
50/60 Hz | |
650 lb. | |
63,5 in. | |
161,3 cm |
ULPA | |
Edelstahl | |
31 in. | |
LCD-Anzeige | |
116,1 cm | |
2 | |
295 kg | |
35 in. | |
88,9 cm |