Learn More
Labconco™ Labconco™ Protector™ Handschuhboxen aus Edelstahl mit Filter
Mit ULPA-Einlass- und Auslassfiltern, Wirkungsgrad von 99.999 % bei 0.12 Mikronpartikeln
Marke: Labconco™ 5065535
Beschreibung
Die Reinheit an luftgetragenen Partikeln übertrifft die Bedingungen der ISO-Klasse 4 und erreicht die Bedingungen der ISO-Klasse 3.
- Einlage aus Edelstahl Typ 304
- Vorderseite sowie Innen- und Außentüren für die Transferkammer aus Edelstahl 304
- Partikeleindämmung auf < 20 Nanogramm pro Kubikmeter, wie von SafeBridge Consultants, Incorporated bestätigt
- Keine erkennbaren Lecks von mehr als 1 x 10-6 ml/s
- Testanschluss für anspruchsvolle ULPA-Filterintegrität
- Echtes Bag-In/Bag-Out-Filterentsorgungssystem für sicheres Entfernen und Austauschen des Filters
- Die LCD ermöglicht die Echtzeitüberwachung von Volumenverdünnungsraten in Kubikfuß pro Minute (CFM)
- Integriertes Gebläse mit Geschwindigkeitsregelung, das einen Luftstrom von 15 bis 85 CFM ermöglicht
- Sichtbereich 36 x 27,7 in. (B x H) mit 38/ in. dickem Verbundsicherheitsglas
- 0,05 ppm durchschnittlicher Gaswert der Markierungssubstanz oder weniger, der während der Perimeterprüfung (übertrifft die ASHRAE 110-Normen) nach 5-minutiger Verdünnung ermittelt wurde
- Ein Paar Neopren-Handschuhe, 0,015 in. dick, 30 in. lang, Größe 9 3/4
- Schalter für Licht, Gebläse und elektrischen Duplex
- Zwei doppelt gerillte 8 in.-Handschuhanschlüsse (Innendurchmesser) aus Epoxidharz-beschichtetem Aluminium mit Neoprendichtungen im Abstand von 17 in.
- Zwei 25 W-Leuchtstofflampen, die 100 Footcandle übertreffen
- Außenverkleidung aus 18 und 20 Gauge dickem Stahl mit Epoxid-Pulverbeschichtung
Spezifikation
Handschuhbox | |
2 x 25 W-Leuchtstofflampen | |
10 A | |
31 in. | |
LCD-Anzeige | |
116,1 cm | |
Schuko-Stecker | |
208/230 V | |
295 kg | |
35 in. | |
88,9 cm |
ULPA | |
Edelstahl | |
CE | |
78,7 cm | |
45,7 in. | |
50/60 Hz | |
2 | |
650 lb. | |
63,5 in. | |
161,3 cm |