Learn More
FTM Technologies™ Schutzvorsatzfilter
Zur Filtration von Staub und Feinpartikeln im Labor. FTM Technologies™ Schutzvorsatzfilter sind für die Verwendung in Abzugshauben vorgesehen.
Marke:  FTM Technologies™ PF2
Additional Details : Gewicht : 0.12000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11758024
  • 59.45 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schützt den Aktivkohlefilter vor Partikeln
  • Verhindert Verstopfungen an der Filteroberfläche
Spezifikation
Spezifikation
Modelle mit Abzugshaube HI8F und HI8V