Learn More
FTM Technologies™ Schutzvorsatzfilter
Zur Filtration von Staub und Feinpartikeln im Labor. FTM Technologies™ Schutzvorsatzfilter sind für die Verwendung in Abzugshauben vorgesehen.
51.65 CHF - 59.45 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11728044
|
FTM Technologies™
PFP1 |
Abzugshauben außer Modelle HI8F/HI8V |
51.65 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11758024
|
FTM Technologies™
PF2 |
Modelle mit Abzugshaube HI8F und HI8V |
59.45 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Schützt den Aktivkohlefilter vor Partikeln
- Verhindert Verstopfungen an der Filteroberfläche