Beschreibung
The Prostate Lysate is derived from human.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Protein-Protein Interaction, Ligand Binding, ELISA, Immunoprecipitation, 1 D and 2 D Gel Electrophoresis, Western Blot |
| Tissue | Prostate |
| Menge | 0,1 mg |
| Wirtsspezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Ziel | Prostate |