Learn More
IKA™ R 1382 Propellerrührer, 3-flügelig
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
350 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Propellerrührer
- Dreiblättrig
- Design für effizienten Fluss
- Zum Ziehen des zu mischenden Materials von unten nach oben
- Minimale Scherkräfte
- Für mittlere bis hohe Geschwindigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) Ventilator | 2,2 in. |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,3 in. |
| Durchmesser (metrisch) Ventilator | 55 mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen bei mittleren bis hohen Drehzahlen. |
| Länge (angloamerikanisch) | 13,8 in. |
| Länge (metrisch) | 350 mm |
| Modell | R 1382 |
| Geschwindigkeit | 2000 U/min |
| Typ | Propellerrührer, 3 Klingen |