Learn More
IKA™ R 1381 Propellerrührer, 3-flügelig
Artikelnummer. 10602781 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Ventilator:
140 mm
Durchmesser (metrisch) Welle:
10 mm
Länge (metrisch):
550 mm
Geschwindigkeit:
800 U/min max.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10602781
Marke: IKA™ 0000477700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Propeller-Rührelement mit durchflusseffizientem Design für Mischvorgänge bei mittlerer bis hoher Rührgeschwindigkeit.
  • Propellerrührer
  • Dreiblättrig
  • Design für effizienten Fluss
  • Zum Ziehen des zu mischenden Materials von unten nach oben
  • Minimale Scherkräfte
  • Für mittlere bis hohe Geschwindigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Ventilator 5,5 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,4 in.
Durchmesser (metrisch) Ventilator 140 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen bei mittleren bis hohen Drehzahlen.
Länge (angloamerikanisch) 21,7 in.
Länge (metrisch) 550 mm
Modell R 1385
Geschwindigkeit 800 U/min max.
Typ Propellerrührer, 3 Klingen