Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human PRR16. The Proline rich 16 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Proline rich 16 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP2-13814. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 51334 |
| Spezies | Human |
| Produktlinie | Novus |
| Reinigungsverfahren | Chromatography |
| Reinheit | >80% |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gensymbol | PRR16 |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke