Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC-Spritzenfilter, regenerierte Zellulosemembran
Auf HPLC Leistung getestet
Marke:  Fisherbrand™
256.25 CHF gültig bis 2023-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "18499" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10066534
  • 313.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ProFill
  • HPLC-Spritzenfilter
  • Regenerierte Cellulose (RC)
  • Membranen und Gehäuse mit geringem Anteil an extrahierbaren Verbindungen
  • Polypropylen-Gehäuse
  • Verbesserter Luer Lock-Einlass zur Vermeidung von Verlusten
Spezifikation
Spezifikation
Braun
Regenerierte Cellulose
1,33 cm2
PE-Beutel, zusätzlich verpackt in einer PP-Box
7.9 bar
17 mm
HPLC-Spritzenfilter
0,45 μm
<0,029 mL
Nein
100