Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC-Spritzenfilter, regenerierte Zellulosemembran
Auf HPLC Leistung getestet
126.00 CHF - 405.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | HPLC-Spritzenfilter |
---|---|
Material (Membran) | Regenerierte Cellulose |
Verpackung | PE-Beutel, zusätzlich verpackt in einer PP-Box |
Menge | 100 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Vorfilter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Vorfilter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12646745
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 0,2 μm | Nein |
283.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10066534
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 0,45 μm | Nein |
313.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12696825
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 0,2 μm | Ja |
405.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10270225
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 0,45 μm | Nein |
284.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12696815
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0.45 µm | Nein |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12676815
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0.2 µm | Nein |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- ProFill
- HPLC-Spritzenfilter
- Regenerierte Cellulose (RC)
- Membranen und Gehäuse mit geringem Anteil an extrahierbaren Verbindungen
- Polypropylen-Gehäuse
- Verbesserter Luer Lock-Einlass zur Vermeidung von Verlusten
Spezifikation
HPLC-Spritzenfilter | |
Regenerierte Cellulose | |
PE-Beutel, zusätzlich verpackt in einer PP-Box | |
100 |