Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC-Spritzenfilter, regenerierte Zellulosemembran
Auf HPLC Leistung getestet
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- ProFill
- HPLC-Spritzenfilter
- Regenerierte Cellulose (RC)
- Membranen und Gehäuse mit geringem Anteil an extrahierbaren Verbindungen
- Polypropylen-Gehäuse
- Verbesserter Luer Lock-Einlass zur Vermeidung von Verlusten
Specifications
Gelb | |
Regenerierte Cellulose (RC) | |
3.7 cm² | |
PE-Beutel, zusätzlich verpackt in einer PP-Box | |
5 bar | |
25 mm |
HPLC-Spritzenfilter | |
0.45 µm | |
<0.1 ml | |
Nein | |
100 |