Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC-Spritzenfilter, regenerierte Zellulosemembran
Auf HPLC Leistung getestet
Marke: Fisherbrand™
269.33 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- ProFill
- HPLC-Spritzenfilter
- Regenerierte Cellulose (RC)
- Membranen und Gehäuse mit geringem Anteil an extrahierbaren Verbindungen
- Polypropylen-Gehäuse
- Verbesserter Luer Lock-Einlass zur Vermeidung von Verlusten
Spezifikation
Braun | |
Regenerierte Cellulose | |
4,91 cm2 | |
PE-Beutel, zusätzlich verpackt in einer PP-Box | |
6.2bar | |
30 mm |
HPLC-Spritzenfilter | |
0,45 μm | |
<0,137 mL | |
Nein | |
100 |