Learn More
Cole-Parmer™ ST-200 Serie Groß-Rührer
Description
- Passt dank kompakter, platzsparender Gestalt selbst in „weniger aufgeräumte“ Labore
- Leistungsstarke Magnete sorgen für starke Rührwirkung bis zu 600 U/min
- Kann bis zu 30 l mischen
Specifications
Specifications
| Geschwindigkeit | 100 bis 600 U/min |
| Rührpositionen | 1 |
| Deckplattenmaterial | Edelstahl |
| Fassungsvermögen | 30 l |
| Display | Analog |
| Form | Quadratisch |
| Spannung | 230 V |
| Steckertyp | EU, UK |
| Modell | ST-200-L-S. |
| Typ | Analogrührer |