Learn More
Nabertherm™ Muffelofen LT 40/12 mit Hubtür und Steuerung, bis zu 1.200 °C
Muffelöfen sind für den täglichen Laboreinsatz bewährt.Diese Modelle zeichnen sich durch ihre hervorragende Verarbeitung, ihr fortschrittliches und attraktives Design und ihre hohe Zuverlässigkeit aus.
Marke:  Nabertherm™ L-405H2ANO
Additional Details : Gewicht : 65.00000kg
Artikelnummer. 17408972
  • 7974.67 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Muffelöfen sind für den täglichen Laboreinsatz bewährt.Dieses Modell zeichnet sich durch seine hervorragende Verarbeitung, sein fortschrittliches und attraktives Design und seine hohe Zuverlässigkeit aus.
  • Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die geschützt sind und leicht ausgetauscht werden können
  • In der Tür integrierter verstellbarer Lufteinlass
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
Spezifikation
Spezifikation
C550
1200 °C
490 x 320 x 250 mm
400 V
50/60 Hz
40 l
Muffelofen
705 x 530 x 900 mm
6000 W