Learn More
Thermo Scientific™ Speedvac™ SRF110 Kühl-Zentrifugalvakuumkonzentrator und Rotoren
Verarbeiten Sie hitzeempfindliche biologische Proben zuverlässig mit dem SRF110. Dieses gekühlte SpeedVac-System nutzt modernste Zentrifugations-, Vakuum- und Wärmetechnologien, um Lösungsmittel zu entfernen und wärmeempfindliche biologische Proben zu konzentrieren, während die Probenintegrität erhalten bleibt.
Marke:  Thermo Scientific™ SRF110-230
11595.53 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 45.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17314651
  • 13625.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
SpeedVac™ SRF110 modular refrigerated vacuum concentrator provides flexibility to your lab. It offers unique programming capabilities to maintain chamber temperature pre and post sample run to prevent thermal degradation of heat sensitive samples such as proteins, enzymes, and other biomolecules. They are ideal for evaporation of aqueous based solvents, buffers, and HPLC fractions. For a convenient, one model shopping experience select from SRF110P1 (modular configuration) and SRF110P2 (Semi integrated configuration) kit options. Each kit is designed to include components required for convenient SpeedVac setup.
Der modulare gekühlte Vakuumkonzentrator SRF110 bietet Flexibilität für jeden Labortisch.  Der SRF110 kann je nach Anwendungsbedarf konfiguriert werden. Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an geeigneten Thermo Fisher Scientific Teilen wie Pumpen, Dampfabscheidern und zusätzlichem Zubehör aus, um Ihre ganz spezifische Einstellung der Vakuumkonzentration zu konfigurieren.  Um den Einkauf mit der Modellauswahl zu vereinfachen, stehen die Optionen SRF110P1 (modulare Konfiguration) und SRF110P2 (halbintegrierte Konfiguration) zur Verfügung. Jedes Kit enthält Bauteile, die für einen mühelosen Aufbau des SpeedVac erforderlich sind.
  • SRF110 bietet eine einzigartige Programmierfunktion zur Aufrechterhaltung der Kammertemperatur vor und nach dem Probendurchlauf, um eine thermische Verschlechterung wärmeempfindlicher Proben wie Proteine, Enzyme und andere Biomoleküle zu verhindern
  • Ideal für die Verdampfung von nicht aggressiven, wässrigen Lösungsmitteln, Puffern, HPLC-Fraktionen usw.
  • 3 Voreingestelltes Programm mit Option zum Speichern von bis zu 9 Programmen
  • Temperaturbereich -4 °C bis 100 °C (1 °C-Schritte)
  • Selbstausrichtender und schnell auslösbarer Rotormechanismus
  • Sechskantrotor (RF132) im Lieferumfang von SRF 110 enthalten
  • Siehe Liste der verfügbaren Rotoren, die mit dem Modell SRF110 verwendet werden können
  • Elektrik: 115 V AC (60 Hz, 16 A) und 230 V AC (50 Hz, 8 A)
  • Zertifizierungen: UL-zertifiziert, CE, UKCA, KC, RCM-Kennzeichnung.
  • F-Gaskonformität: Ja (EPA-SNAP und EU)
  • Das Kit SRF110P1 enthält gekühltes SpeedVac (SRF110), einen Sechskantrotor (RF132), eine Ölpumpe (VLP120-115), einen Dampfabscheider (RVT450-115), Universalschläuche (UTP-TYG), einen Glaskondensationskolben mit 4 l Kapazität (GCF400), eine Glaskappe (FC400) und 1 l-Flasche der Kälteübertragungsflüssigkeit Cryocool™ (SCC1)
  • Das Kit SRF110P2 enthält Das Kit SRF110P2 enthält gekühltes SpeedVac (SRF110), einen Sechskantrotor (RF132), ein Universalvakuumsystem (UVS450), Universalschläuche (UTP-TYG), einen Glaskondensationskolben mit 4 l Kapazität (GCF400), eine Glaskappe (FC400) und 1 l-Flasche der Kälteübertragungsflüssigkeit Cryocool™ (SCC1)
Serviceleistungen
1 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
CE, UKCA, KC, RCM
108 lb.
Beschichtete Aluminiumkammer
Pulverbeschichteter Stahl
43 kg
49 kg
-4 °C bis +100 °C
Gekühlter, modularer Zentrifugalvakuumkonzentrator mit mittlerer Kapazität, 230 V, 50 Hz, 8 A
95 lb.
56 x 37 x 43 cm
Sonderangebote
Serviceleistungen