Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall ST4 F Plus-MD, 230 V, TX-1000 Blutprobenröhrchen-Paket
Vergeuden Sie keine Zeit mit der Suche nach der richtigen Teilenummern für Ihre Anwendung! Das anwendungsorientierte Zentrifugenpaket ermöglicht eine anwenderfreundliche und schnelle Bestellung aller für die Ausführung eines bestimmten Protokolls benötigten Komponenten.
Marke:  Thermo Scientific™ 75017982
Additional Details : Gewicht : 183.00000kg
Artikelnummer. 17142489
  • 21630.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 02-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vergeuden Sie keine Zeit mit der Suche nach der richtigen Teilenummern für Ihre Anwendung! Das anwendungsorientierte Zentrifugenpaket ermöglicht eine anwenderfreundliche und schnelle Bestellung aller für die Ausführung eines bestimmten Protokolls benötigten Komponenten. Außergewöhnliches Fassungsvermögen zum Verarbeiten von 196 x 5 ml-Blutprobenröhrchen in einem Durchlauf unter Bioabdichtungsdeckeln. Bestehend aus Zentrifuge, TX-1000 Rotor, Bechern, Bioabdichtungsdeckeln, Adaptern für 5/7 ml-Blutprobenröhrchen (maximales Fassungsvermögen 196 x 5/7 ml), Adaptern für 10 ml-Blutprobenröhrchen (maximales Fassungsvermögen 148 x 10 ml),
  • Anwenderfreundlich:
    • Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
    • Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
    • Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
    Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
    • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
    • Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
    • Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.
    Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
    • Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
    • Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
    • Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
    Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
    • Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
    • Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.
    Platzsparende Bauweise:
    • Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
    Energieeffizient:
    • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.
Spezifikation
Spezifikation
Direkter, bürstenloser Induktionsmotor mit niedrigem Profil mit Auswahl an 9 Beschleunigungs- und 10 Verzögerungsraten
Teilenummern Paket: 75009982 (Zentrifuge), 75003017 (Rotor), 75003001 (Satz von Bechern), 75007309 (Deckel), 75003671 (Satz von Adaptern), 75003672 (Satz von Adaptern)
Universalzentrifugen-Serie