Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoresesystem Starter-Kit, DC Safe 2%
Das Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoresesystem-Starterkit, DC Safe 2 %, bietet alles, was Sie benötigen, um schnell mit der Verwendung von E-Gel Double Comb Agarose Gelen mit SYBR Safe DNA Gel Stain™ 1%igen Agarose-Fertiggelen auf dem System zu beginnen und so einen optimierten Arbeitsablauf bei der Gelelektrophorese und der Gelbildgebung zu erreichen.
Marke:  Invitrogen™ G8372ST
2683.80 CHF gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.80000kg
Artikelnummer. 17135989
  • 3780.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Inhalt des Kits:
  • Zehn E-Gel™ Agarose-Gele mit zwei Kämmen und SYBR Safe DNA-Gel-Farbstoff, 2% (Kat.- Nr. A42348)
  • E-Gel™ Power Snap Elektrophoresesystem (Kat.- Nr. G8300)
  • E-Gel™ quantitativer DNA-Leiter für den niedrigen Bereich mit E-Gel™ Probenladepuffer (1x) (Kat.- Nr. 12373031)
Spezifikation
Spezifikation
• Zehn E-Gel Doppelkamm-Agarose-Gele und SYBR Safe DNA-Gel-Farbstoff, 2% (Best.- Nr. A42348)
• E-Gel Power Snap Elektrophoresesystem (Best.- Nr. G8300)
• E-Gel quantitative DNA-Leiter für den niedrigen Bereich mit E-Gel Probenladepuffer (1x) (Best.- Nr.: 12373031)
Bei Raumtemperatur lagern.
E-Base
Mini
Starterkit für Elektrophoresesystem
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.