Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoresesystem Starter-Kit, DC Safe 1 %
Das Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoresesystem-Starterkit, DC Safe 2 %, bietet alles, was Sie benötigen, um schnell mit der Verwendung von E-Gel Double Comb Agarose Gelen mit SYBR Safe DNA Gel Stain ™ 1 %-igen Agarose-Fertiggelen auf dem System zu beginnen und so einen optimierten Arbeitsablauf bei der Gelelektrophorese und der Gelbildgebung zu erreichen.
Marke: Invitrogen™ G8371ST
Description
Inhalt des Kits:
- Zehn E-Gel™ Agarose-Gele mit zwei Kämmen und SYBR Safe DNA-Gel-Farbstoff, 1 % (Kat.- Nr. A42347)
- E-Gel™ Power Snap Elektrophoresesystem (Kat.- Nr. G8300)
- E-Gel™ 1-Kb Plus Express DNA-Leiter mit E-Gel™ Probenladepuffer (1x) (Kat.- Nr. 10488091)
Spécification
• Zehn E-Gel Doppelkamm-Agarose-Gele und SYBR Safe DNA-Gel-Farbstoff, 1 % (Best.- Nr. A42347) • E-Gel Power Snap Elektrophoresesystem (Best.- Nr. G8300) • E-Gel 1-Kb Plus Express DNA-Leiter mit E-Gel Probenladepuffer (1x) (Best.- Nr.: 10488091) Bei Raumtemperatur lagern. |
|
E-Base | |
Mini | |
Starterkit für Elektrophoresesystem |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.