Learn More
Velp Scientifica™ MSL 25 Digital – Magnetrührer für große Volumen
Artikelnummer. 16883960 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
25 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
16883960 25 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16883960 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. F203A0511
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der MSL 25 Digital ist ein Magnetrührer für hohe Volumenströme (ohne Heizung), der für optimale Leistung bei Laborrühranwendungen mit großem Volumen und niedriger Viskosität in den Bereichen Life Science und Pharma entwickelt wurde. Biopharma und der Nutrazeutika-Industrie.
Vielseitig und zuverlässig:
  • Der bürstenlose Motor ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb auch bei hohen Lautstärken und jeder Drehzahl.
  • Das übersichtliche LCD-Display gewährleistet eine präzise Geschwindigkeitseinstellung.
  • Der Drehzahlbereich kann zwischen 40 und 1500 U/min eingestellt werden.
  • SpeedServo™ Die Technologie hält die Geschwindigkeit konstant.
  • Programmierbarer Betrieb dank integriertem Timer.
  • Automatische Umkehrung der Rührrichtung.
  • Programme im Intervallmodus zur Erfüllung der gewünschten Arbeitsabläufe.
  • Rührt bis zu 25 Liter Volumen (H 2 O) um.
  • Steckertyp: EU (Standard), US und AU (auf Anfrage)
Garantierte Sicherheit:
  • Schonender Beginn zum Schutz wertvoller Proben.
  • Das Bedienfeld ist vor Flüssigkeitsaustritt geschützt.
  • Widerstandsfähige Edelstahlabdeckung.
  • Sicherheitsverriegelung zur Vermeidung möglicher Veränderungen der Arbeitsbedingungen.
  • Geschützt durch eine 3-jährige Garantie.
Spezifikation
Geschwindigkeit 40 bis 1500 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Edelstahl
Fassungsvermögen 25 l
Display Digital
Form Quadratisch
Spannung 230 V
Wirkleistung 9 W
Abmessungen (L x B x H) 269 x 253 x 71 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,8 in.
Höhe (metrisch) 71 mm
Länge (angloamerikanisch) 10,6 in.
Länge (metrisch) 269 mm
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (metrisch) 253 mm
Elektrische Anforderungen 230 V
Steckertyp EU/USA/AUS
Zertifizierung/Konformität CE, CB, Cnemko
Gewährleistung und Service 3 Jahre
Reglertyp Analog
Material Epoxidharzbeschichtetes Metall
Modell MSL 25 Digital
Drehzahlregelung 10 rpm
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Zeitschaltuhr 5 s bis 99 min 55 s
Gewicht (metrisch) 1,8 kg