Learn More
Invitrogen™ Celleste™ 5.0 3D-Dekonvolutionsmodul für blinke/nicht-blinke Dekonvolution
Celleste™ 5.0 Bildanalyse-Software ist ein Paket von Bildanalyse- und Visualisierungswerkzeugen, die für eine Reihe biologischer Anwendungen entwickelt wurden, mit denen Sie Ihre Bilder in einem optimierten und anpassbaren Arbeitsablauf in quantitative Daten umwandeln können.
Marke:  Invitrogen™ AMEP4865
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 16616484
  • 5880.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zusammen mit den leistungsstarken Bildaufnahmefunktionen von EVOS-Mikroskopen ermöglicht die Celleste™ 5 Software die nahtlose Erfassung, Verarbeitung, Messung, Analyse und gemeinsame Nutzung von Bildern und Daten. Dieses Celleste™ 5 3D-Modul für blinde/nicht-blinde Dekonvolution hilft, die Auflösung und Klarheit von dicken Proben wie Sphäroiden, Gewebsscheiben oder Zellen in 3D-Matrizen durch Dekonvolution von Bild-Z-Stapeln deutlich zu verbessern. Außerdem wird die Bildqualität für Präsentationen, Veröffentlichungen oder 3D-Volumenanalysen verbessert.
Celleste™ 5.0 Software mit dem 3D-Modul für blinde/nicht-blinde Dekonvolution bietet Ihnen folgende wichtige Vorteile:
  • Optimierte Arbeitsablaufwerkzeuge, mit denen Bilder einfach visualisiert und bearbeitet werden können
  • Leistungsstarke Bildanalysefunktionen für die Segmentierung, Klassifizierung und Quantifizierung einzelner Bilder oder einer Reihe von Bildern
  • Optionen für blinde und nicht-blinde Dekonvolution
  • Erweiterte PSF-Kontrollen mit gemessenen und theoretischen PSF-Optionen
  • Ein Paket von 3D-Anzeige- und Visualisierungswerkzeugen
  • Deutlich verbesserte Bildqualität
Weitere Informationen zu den Dekonvolutionsmodulen
Dekonvolution ist ein algorithmusbasierter Prozess, der zur Wiederherstellung eines systematischen Verlusts von Bildkontrast (Unschärfe) verwendet wird, der sich aus der Funktion zur Verteilung von Bildpunkten (PSF) ergibt. Mit den leistungsstarken 2D- und 3D-Wiederherstellungsalgorithmen, die in den Celleste  5-Modulen verfügbar sind, können Sie Ihre Bilder dekonvolvieren, um Kontrast und Qualität zu verbessern oder sie im Laufe der Zeit und nach Kanälen in Z zu visualisieren und dann das resultierende Bild mit einem erweiterten Werkzeugsatz zu analysieren.
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit EVOS
1 Karte