Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, unsegmentierte Innentür, Griff linksseitig, 220-240 V/50-60 Hz
Suchen Sie nach einem CO2-Inkubator, der optimierte Wachstumsbedingungen für Ihre empfindlichen Zellen und zuverlässigen Kontaminationsschutz bietet? Ein Inkubator, der Ihnen Geld spart und Sie dabei unterstützt, sich auf die Kultur von morgen vorzubereiten? Wir möchten Ihnen CellXpert™ vorstellen – eine neue Familie von Eppendorf CO2-Inkubatoren.
Marke:  Eppendorf™ 6731000021
12960.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23275" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 101.00000kg
Artikelnummer. 15957065
  • 13610.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht segmentierte Innentür
  • 180 °C HTD (Standard mit C170i)
  • 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Spezifikation
Spezifikation
± 0,1 %
USB, Ethernet, VisioNize™ Onboard
0,1 bis 20 %
70,5 x 71,8 x 90 cm
EU
CO2-Inkubator
170 L
170 L
44,5 x 53,9 x 69,2 cm
53,9 cm
44,5 cm
220 – 240 V
VisioNize™ Touch-Oberfläche
170 L
IR-Sensor
3/8
Raumtemperatur +4 °C bis 50 °C
Außentür mit Magnetverschluss
2
Raumtemperatur +4 °C bis +50 °C
70,5 x 71,8 x 90 cm
69,2 cm
81 kg