Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300: Vakuum-Konzentrator mit hoher Kapazität und Kits
Verdampfen Sie starke Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel mit den Thermo Scientific™ Speedvac Modular-Vakuumkonzentratoren. Diese für kombinatorische Chemie zugelassenen Konzentratoren verfügen über ein intuitives, programmierbares Benutzerdisplay für verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
Marke: Thermo Scientific™ SPD300P1-230
48314.69 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21638" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 193.00000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Beschreibung
Verdampfen Sie starke Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel mit den Thermo Scientific™ Speedvac Modular-Vakuumkonzentratoren. Diese für kombinatorische Chemie zugelassenen Konzentratoren verfügen über ein intuitives, programmierbares Benutzerdisplay für verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
- Für starke Säuren und Basen, die in der kombinatorischen Chemie verwendet werden
Spezifikation
UL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada CE-Kennzeichnung | |
SpeedVac SPD300DDA P1 integriertes System | |
230 V / 50 Hz |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.