Learn More
BINDER™ Serie MKT - Wechselklimaschränke, für schnelle Temperaturwechsel, mit erweitertem Tieftemperaturbereich
Temperaturbereiche zwischen -70 °C und 180 °C, mit dem Plus der natürlichen Simulation, macht die Serie MKT von BINDER so einzigartig. Dabei erfüllt dieser Umwelt-Simulationsschrank höchste Präzisions- und Leistungsansprüche bei zyklischen Temperaturtests.
Marke:  BINDER™ 9020-0387
Additional Details : Gewicht : 610.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15943052
  • 49200.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: -70 °C bis +180 °C.
  • 4 Relaiskontakte ohne Spannung
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Programmierbarer Kondensationsschutz für Testmaterial
  • Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenbeleuchtung
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basis-Edition
  • Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
  • Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
  • Zugangsöffnung mit Silikonstopfen
  • Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • 4 Rollen, zwei mit Bremsen
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • Einstellbare Rampenfunktion
  • Integrierter Datenschreiber
  • Echtzeituhr
  • Tür-Heizung
  • 1 Gestell aus Edelstahl
  • Innenkammer aus Edelstahl
  • FCKW-freie Kältemittel R-452A und R-23
  • Kühlung mit Kaskaden-Kompressor-Kühleinheit
Spezifikation
Spezifikation
40 kg
734 L
Keine Beleuchtung
Klimakammer
MKT720-400 V
1620 x 1195 x 2005 mm
400 V
22,5 A
MKT720-400 V, Standard, Serie MKT – Dynamische Klimakammern für schnelle Temperaturänderungen mit erweitertem niedrigen Temperaturbereich, 734 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz
Edelstahl
-70°bis +180 °C
TFT Touch
1200 x 600 x 1020 mm
610 kg
13 kW
50 Hz
Sonderangebote
Serviceleistungen