Learn More
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke
Beschreibung
Integriertes System für die High-Content-Analyse
Die Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 High Content Analysis (HCA)-Plattform ist eine schnelle, automatisierte zelluläre Bildgebungs- und Analyseplattform für die quantitative Mikroskopie.Die CellInsight CX7 HCA-Plattform bietet eine integrierte Möglichkeit zur Entwicklung und Automatisierung von High-Content-Assays mithilfe einer Kombination aus 5-Farb-Hellfeld und 7-Farb-Fluoreszenz-Bildgebung in konfokalen oder Breitfeldmodi. Erfahren Sie, wie die CellInsight CX7-Plattform im Vergleich zu anderen High-Content-Analyseplattformen von Thermo Fisher Scientific abschneidet.
Merkmale der CellInsight CX7 HCA-Plattform
- 7-Kanal-Fluoreszenzbildgebung
- 5-Kanal-Lichtfeld-Bildgebung
- 7-Kanal-Konfokalbildgebung
- Software und laserbasierter Autofokus für konsistente Scan-Zeiten
- Konfiguriert für die vollautomatische Handhabung und das Scannen von Platten
Funktionalität
- Unterstützt Hunderte von Assay-Typen mit flexiblen Software- und Hardware-Tools
- Scannen und analysieren Sie Mikroskopobjektträger oder die meisten Mikrotiterplatten im SBS-Standardformat
- Verwenden Sie die HCS Studio Software für die integrierte Gerätesteuerung und Datenanalyse
- Erzielen Sie mit dem intelligenten Echtzeit-Analysefeedback der Erfassung (iQ) die kürzeste Zeit bis zu Ergebnissen
- Kompatibel mit fluoreszierenden Nachweisreagenzien von Molecular Probes™
- Stabile und zuverlässige Lichtquelle für reduzierte Variabilität, erhöhte Datenqualität und geringere Betriebskosten
- Breite Reagenzienoptionen mit siebenfarbiger Anregung von violett bis nahe IR für Assay-Multiplexing
- Dual-Mode-Fokussierung mit Software- und Laser Autofocus-Methoden zur Behandlung sowohl markierter als auch nicht gekennzeichneter Probentypen
- Die Multi-Mode-Bildgebung ermöglicht die Bildgebung mit Weitfeld, Hellfeld und konfokalem Fokus in einem Durchlauf
- Die HCS Studio Cell Analysis Software ist ein integriertes Software-Paket zur Gerätesteuerung, Visualisierung und Analyse für Anfänger und fortgeschrittene Anwender
- Skalierbar mit Store Image- und Datenbanksoftware und optionalem Orbitor RS Mikrotiterplatten-Handler
Spezifikation
CellInsight™ | |
High-Content-Gerät | |
Chromogen, fluoreszierend | |
• 1 Lesegerät • 1 Store Software |
|
Raumtemperatur |
CellInsight™ CX7 High Content Analyse-Plattform und Store Standard Edition | |
Diverse Farben | |
Mikrotiterplatte, Objektträger | |
Weniger gefährlich, weniger Abfall und weniger Ressourcen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.