Learn More
BTX™ ECM™ 2001+ Zellfusionssystem, komplett
BTX ECM™ 2001+ Elektrofusions- und Elektroporationsgeneratoren sind vielseitige Geräte, die sich ideal für Zellfusions- und Transfektionsanwendungen in Säugetierzellen eignen
Marke:  BTX™ 452045
Additional Details : Gewicht : 13.92000kg
Artikelnummer. 15888461
  • 48810.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Merkmale:
  • Wechselstrom-Wellenform von 0.2 – 2.0 MHz
  • Optionen für Wechselstrom-Sinuswelle und Gleichstrom-Rechteckwelle
  • Rechteckige Wellen, Säugetier, Elektroporationsfähigkeiten
  • Großer Spannungsbereich von 5 V bis 3000 V
  • Voreingestellte Protokolle – umfassen die meisten gängigen Zellfusionsanwendungen
  • Anwenderdefinierte Protokolle – Protokolle können unbegrenzt hinzugefügt und bearbeitet werden
  • Erweiterte Programmierbarkeit – Kombination von bis zu 19 Wechselstrom-Schritten vor und nach Gleichstrom-Fusion
  • Einfach zu bedienende, 7 Zoll große Touchscreen-Benutzeroberfläche
Certifications
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Elektrofusion aller Zelltypen; Generierung von Hybridomen; Zellkerntransfer; embryonale Manipulation; Transfektion von Säugetierzellen und -geweben; Transformation einiger Bakterien und Mikroorganismen
50/60 Hz
5 bis 3000V
Von 5 bis 500 V in 1 V-Schritten
7 in.-Farb-Touchscreen
13 in.
13 in.
Generator, Mikroobjektträger, Mäander-Fusionskammer, Flachelektrode/Divergenzfeld, Elektrodenadapter, Anschlusskabel, Sicherheitsständer, Küvetten mit Gestell
40 bis 104 °F
AC-Sinuswelle: 1 bis 99 s, DC-Rechteckwelle: 10 bis 999 ms
Maximal 80 % Luftfeuchtigkeit bei einem Betrieb bei 25 °C
22 lb.
11,25 in.
100 bis 240 V AC
85 μF
Ausgangskabel mit positiven und negativen 4 mm-Bananensteckern
Touch Screen Display, Footswitch
Koaxialkammern, Mikroobjektträger, Meander Fusionskammer, Flachelektrode, Küvetten-Sicherheitshaube, BTX In-vivo-Spezialelektroden
Elektrofusionsgenerator und Elektroporator
Von 505 bis 500 V in 1 V-Schritten
ECM 2001+ Cell Fusion System
CE-Kennzeichnung, ETL-Kennzeichnung (UL, CSA), CB-Schema, EU RoHS, WEEE
33 cm
33 cm
2 Jahre Garantie
1 bis 19 AC-Sinusimpulse, 1 bis 99 DC-Rechteckimpulse/Probe
4°bis 40 °C
35 W (Leerlauf), 350 W (pulsierend)
10,0 kg
28,6 cm
Non-sterile
3775 μF
<7 s
AC-Sinuswelle, DC-Rechteckwelle
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht für diagnostische, präklinische oder klinische Verfahren geeignet.