Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Integrierte Vakuumkonzentrator-Systeme und -Kits
Mit diesen Kits erhalten Sie alle erforderlichen Komponenten für HPLC-Fraktionierungen mit Wasser/0.1 % Trifluoressigsäure und Umkehrphasen-SPE-Elutionsmitteln.
Marke:  Thermo Scientific™ SPD2030P1-230
27224.95 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 98.00000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15849206
  • 35500.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Trocknen und konzentrieren Sie wässrige oder nicht aggressive Proben schnell und effizient mit den Systemen und Kits Thermo Scientific™ Savant SPD1030 und SPD2030 Integrated SpeedVac™. Vollständig integriert für schnelle Installation und Programmierung. Ideal zum Trocknen von DNA/RNA-Fällungsmitteln, PCR-Proben, Proteinen, Enzymen, HPLC-Fraktionen auf Platten oder in Röhrchen in Wasser/Ethanol oder Isopropanol und anderen organischen Lösungsmitteln. Das SpeedVac SPD1030 System ist für mittlere Kapazität (d. h..,120 x 1.5 ml-Röhrchen, andere Formate) ausgelegt. Das SpeedVac SPD2030 System ermöglicht eine höhere Kapazität (d. h..,200 x 1.5 ml-Röhrchen, andere Formate).
Anwenderfreundlich:
  • Plug-and-Play-Installation: Die integrierte Lösung umfasst einen Konzentrator, eine ölfreie Vakuumpumpe und eine Kühlfalle – und das alles in einer einzigen Einheit. Es sind keine Schlauchverbindungen erforderlich.
  • Die intuitive und benutzerfreundliche digitale Programmanzeige ermöglicht die Verwendung von drei voreingestellten Programmen und die Erstellung von drei anpassbaren Programmen zur Einstellung von Temperatur, Laufzeit, Anstiegsrate und Vakuumniveau für einen effizienten Betrieb.
  • Große Auswahl an Rotoren zur Unterstützung verschiedener Probenformate – von Mikroröhrchen, Vials und Mikrotiterplatten bis hin zu 250 ml-Kolben
  • Akustischer Alarm, der den Benutzer darauf aufmerksam macht, wenn der Vorgang abgeschlossen ist
  • Es sind Kits erhältlich, die das integrierte System und den Rotor enthalten
Robustes, wartungsarmes Design:
  • Die ölfreie Vakuumpumpe ist praktisch wartungsfrei
  • Die PTFE-Beschichtung schützt die Kammer vor Korrosion und erleichtert die Reinigung
Verbesserte Verdampfung:
  • Schnellere Probentrocknung aufgrund des Heizdeckels
  • Kontrollen für Vakuumverlauf und Druck verhindern das Anstoßen von Proben und gewährleisten so deren Unversehrtheit
  • Beschleunigte Verdampfung aufgrund des kürzeren Weges vom Konzentrator zur Kühlfalle
  • Rotoren passen in eine Vielzahl von Probenformaten wie Röhrchen, Kolben und Mikrotiterplatten mit flachen und tiefen Wells
Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische:
  • Acetonitril
  • Ethanol
  • Methanol
  • Methylenchlorid
  • Wasser
  • Andere organische Lösungsmittel
SPD1030A und SPD2030A enthalten:
  • Integriertes SpeedVac System
  • CryoCool™ 1 l Wärmeträgerflüssigkeit
  • Glaskondensationskolben (GCF400)
SPD1030P1 Kit enthält:
  • Voll integriertes SpeedVac System
  • 40 × 1.5 ml-Rotor (RH40–11)
  • CryoCool™ 1 l Wärmeträgerflüssigkeit
  • Glaskondensationskolben (GCF400)
SPD2030P1-Kit
  • Integriertes SpeedVac System
  • 200 × 1.5 ml-Rotor (RH200–12)
  • CryoCool™ 1 l Wärmeträgerflüssigkeit
  • Glaskondensationskolben (GCF400)
Spezifikation
Spezifikation
<10 Torr (13 mbar, 1,3 kPa)
UL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada CE-Kennzeichnung
136 kg
Für bis zu 200x 1,5 ml-Röhrchen, 30x 15 ml-Röhrchen, 48x 50 ml-Röhrchen, 20 Mikrowellplatten und 8 Deepwell-Platten. Andere Rotoroptionen für die Aufnahme einer Vielzahl von Röhrchen, Fläschchen und Platten verfügbar.
PTFE-beschichtetes Aluminium
230 V / 50 Hz
98 kg
260 lb.
Membranpumpe, -50 °C-Kühlfalle und Vakuummeter, Rotor RH40-11 (40x 1,5–2 ml-Röhrchen)
Gehäuse SPD2030
Raumtemperatur (17 °C bis 32 °C ) bis 80 °C
SpeedVac SPD2030 integriertes Systemkit
8 A
31 x 28 x 19 in (79 x 71 x 42 cm)
Sonderangebote
Serviceleistungen