Learn More
BINDER™ Serie BF Avantgarde.Line - Standard-Inkubatoren, mit Umluft
Der BINDER Brutschrank der Serie BF mit Umluft ist perfekt für alle Inkubationsaufgaben. Die APT.line Technologie bietet eine absolut homogene Temperaturverteilung; durch die erweiterten Zeitfunktionen und den einstellbaren Lüfter lassen sich Temperaturparameter u. Umluftbedingungen ideal steuern.
Marke:  BINDER™ 9010-0319
3836.86 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 93.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15682116
  • 4360.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The BINDER BF series incubators with forced convection are also ideal for challenging incubation tasks, with safety and precision guaranteed even when fully loaded and under high batch throughputs.
  • Hohe Temperaturgenauigkeit dank APT.line™ Technologie
  • Zwangsumwälzung
  • Regler mit LCD-Anzeige
  • Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
  • Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • 2 verchromte Gestelle
  • Integrierte, unabhängige Temperatursicherung der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • Ergonomisches Griffdesign
  • USB-Anschluss für Datenaufzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
9.1 cu. ft.
40 kg
BF260-230 V, Standard, Serie BF Avantgarde.Line – Standard-Inkubatoren mit Zwangskonvektion, 257 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
257 L
APT.line™ Technologie
Keine
Glas (Tür)
max. 2 Std./8
7 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C
LCD
BF260-230 V
650 x 510 x 780 mm
82 kg
230 V
8A
88.2 lb.
Steuerung mit LCD-Anzeige
Nicht autoklavierbar
Edelstahl
Erzwungen
Keine Beleuchtung
1
NEMA 5-20P
Standard-Inkubator
Glass Door
1
1075 x 840 x 965 mm
230 V, 1-phasig, 50/60 Hz, 0.9 kW, 8 A
0,9 kW
50/60 Hz
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen