Learn More
BINDER™ Serie BF Classic.Line – Standard-Inkubatoren, mit Zwangskonvektion
Der BINDER Inkubator der Serie BF mit mechanischer Konvektion eignet sich für alle schonenden Inkubationsanwendungen, insbesondere bei Volllast und großen Chargendurchsätzen. Dieser Inkubator ist äußerst homogen und hat schnelle Erholungszeiten.
Marke:  BINDER™ 9010-0241
5172.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21981" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 185.00000kg
Artikelnummer. 15682096
  • 5445.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Verstellbare Abluftklappe
  • Steuerung mit Zeitschaltuhr
  • Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • 2 verchromte Gestelle
  • Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 mit visuellem Temperaturalarm
  • Computerschnittstelle: RS 422
Spezifikation
Spezifikation
14.1 cu. ft.
35 kg
BF400-230 V, Standard, Serie BF Classic.Line – Standard-Inkubatoren mit Zwangskonvektion, 400 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
400 L
APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
Keine
Glas (Tür)
max. 2 Std./9
5 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C
LED
BF400-230 V
Ja
1275 x 875 x 1045 mm
230 V, 1-phasig, 50/60 Hz, 0.85 kW, 12.5 A
0,85 kW
50/60 Hz
77.2 lb.
Steuerung mit Zeitschaltfunktion
Nicht autoklavierbar
Edelstahl
Zwangsumwälzung
Keine Beleuchtung
1
NEMA 5-20P
Standard-Inkubator
Glass Door
2
1000 x 500 x 800 mm
145 kg
230 V
3,7 A
Sonderangebote
Serviceleistungen