Learn More
BINDER™ KBF P 720 Feuchtigkeits-Testkammer mit ICH-konformer Lichtquelle
Temperaturbereich: 0 °C bis 70 ° C; relative Luftfeuchtigkeit (RH): 10 bis 80 %; Beleuchtung: ICH-konforme Beleuchtung
Marke:  BINDER™ 9020-0330
Additional Details : Gewicht : 421.00000kg
Artikelnummer. 15609115
  • 24820.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: 0° bis 70 °C
  • Temperaturbereich mit Licht: 10° bis 60 °C
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 80 % RF
  • Drei positionierbare Beleuchtungskassetten mit ICH-konformer UV/Vis-Lichtquelle
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
  • Innenkammer aus Edelstahl
  • Steuerung mit programmierbarem Zeitsegment
  • Dicht schließende Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • Drei Gestelle aus Edelstahl
  • Zugangsöffnung mit Silikonstopfen, 30 mm, links
  • Vier stabile Rollen, zwei mit Bremsen
  • Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • Tür-Heizung
Spezifikation
Spezifikation
24.7 cu. ft.
700 l
ICH-konforme Beleuchtung
max. 3 Std./12
10 bis 80%
Feuchtigkeits-Testkammer
576 x 973 x 1250 mm
3.2 ft.
973 mm
4.1 ft.
1250 mm
200/230 V
KBF P 720 | Konstantklimaschränke mit ICH-konformer Beleuchtung
Edelstahl
Edelstahl
NEMA 5-20P
0° bis 60 °C
TFT Touch
4.1 ft.
1250 mm
6.3 ft.
1925 mm
230 V, 50 Hz, 16 A
Sonderangebote
Serviceleistungen