Learn More
Thermo Scientific™ Refrigerated MaxQ™ 6000 Shaker: Proteomics Package, with Universal Platform and 16 x 250mL flask clamps
These shakers combine orbital shaking with general purpose incubation for added versatility.
Marke:  Thermo Scientific™ SHKE60007PB-1CE
11496.88 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21910" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 150.00000kg
Artikelnummer. 15609065
  • 15625.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
240 V, 50Hz
Shaker
MaxQ 6000
240 V
Digital
Universal platform and 16 x 250mL flask clamps
Sonderangebote
Serviceleistungen