Learn More
KD Scientific Legato 110 Spritzenpumpensystem mit zwei Geschwindigkeiten
Ermöglicht die Konfiguration von zwei verschiedenen Legato 110 Infuse/Withdraw programmierbaren Pumpen mit unabhängigen Durchflussraten mittels mehrstufiger Programmierkommunikation
Marke:  KD Scientific 788110DRS
Additional Details : Gewicht : 9.25000kg
Artikelnummer. 15530540
  • 5995.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für Spriten von 0.5 μl bis 60 ml Anwenderdefinierbare Durchflussraten mit wählbaren Zielvolumen- oder Zeitwerten zur Steuerung des gesamten Infusionsvolumens.
  • Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung
  • Touchpad-Sperrfunktion
  • LED-Leuchte an der Vorderseite
  • Vollmetallgehäuse
  • Integrierter Spritzentisch
  • Bis zu 30 lb. (14,9 Nm) lineare Kraft
  • Fortschrittliche Mikrostepping-Verfahren
  • Integrierte RS485-Schnittstelle
  • USB-Anschluss
  • E/A- und TTL-Schnittstelle
  • Kontinuierliche Funktionsweise:
  • Staurand
  • programmierbar
Spezifikationen
  • Genauigkeit: ±0.5 %
  • Reproduzierbarkeit: ± 0.05 %
  • Spritzen (min/max): 0.5 μl bis 60 ml
  • Flussrate, Minimum (0.5 μl-Spritze): 1.28 pl/min
  • Flussrate, Maximum (10 ml-Spritze): 25.99 ml/min
  • Flussrate, Maximum (60 ml-Spritze): 88.28 ml/min
  • Anzeige: 4.3 WQVGA TFT-Farbdisplay mit Touchpad
  • Nichtflüchtiger Speicher: Speichert alle Einstellungen
  • Betriebstemperatur: 4 bis 40 °C (40 bis 104 °F)
  • Lagertemperatur: -10 bis +70 °C (-14 bis 158 °F)
  • Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
  • Betriebsmodus: Kontinuierlich
  • Leistung: 100 - 240 V Wechselstrom: 50/60 Hz,50 W,0.5 A-Sicherung
  • Abmessungen: 22.6 x 19.05 x 15 cm (9 x 7.5 x 5 in.)
  • Gewicht: 5.9 lb (2.66 kg)
Certifications
CE, UL, CSA, CB Schema, EU RoHS
Hinweis: Die KD Scientific Spritzenpumpen sind nur für den Laborgebrauch vorgesehen. Sie wurden von der FDA nicht für den klinischen Einsatz beim Menschen zugelassen.
Spezifikation
Spezifikation
100/240 V
0.5 μl bis 60 ml
RS485 - IEEE-1394 6 POS, USB-Typ B, E/A und TTL – 15-poliger D-Sub-Stecker
13.6 kg
Metall
-10 bis 70 °C
5.9 lbs.
100/240 V, 50/60 Hz
± 0.5 %
50/60 Hz
15 cm
22.6 cm
40 °C
1.28 pl/min. Bis 88.28 ml/min.
CE, UL, CSA, CB Schema, EU RoHS
Mikroprozessor, mit Mikroschritten (0.062)
30 lbs.
± 0.05 %
Legato 110 Spritzenpumpensystem mit zwei Geschwindigkeiten
2.66 kg
TFT
1
5 Zoll
9 Zoll
7.5 Zoll
4 °C