Learn More
BINDER™ Serie KBF Konstantklimaschränke mit erweitertem Temperatur- / Feuchtebereich
Der BINDER KBF sorgt für absolut konstante Testbedingungen im gesamten Prüfraum. Ein großer Vorteil ist sein geringer Platzbedarf sowie seine Flexibilität bezüglich der Wasserversorgung. Der breite Temperatur- und Feuchtebereich machen ihn zum Spezialisten für Stresstestreihen.
Marke:  BINDER™ 9020-0324
18374.33 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 309.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15503577
  • 21650.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Constant climate chambers in the KBF series operate within a temperature range of between 0 °C and 70 °C, and a humidity range of between 10% RH and 80% RH.
  • Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
  • Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basis-Edition
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
  • Einzel-Selbsttest für umfassende Statusanalyse
  • Eng verschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
  • Vermeidung von Glaskorrosion durch spezielle TIMELESS Beschichtung
  • Innenkammer aus Edelstahl
  • 2 Gestelle aus Edelstahl
  • Zugangsöffnung mit Silikonstopfen, 30 mm, links
  • 4 stabile Rollen, zwei mit Bremsen, ab 240 Liter
  • Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • Tür-Heizung
Spezifikation
Spezifikation
24.7 cu. ft.
45 kg
700L
Keine Beleuchtung
max. 2 Std./15
10 to 80% r.F.
Konstantklimaschrank
KBF720-230 V
1255 x 1040 x 1925 mm
200 V
16 A
99.2 lb.
KBF720-230 V, Standard, Serie KBF – Konstantklimakammern mit erweitertem Temperatur-/Feuchtigkeitsbereich, 700 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Edelstahl
Edelstahl
CEE
Temperaturbereich 0°C über Raumtemperatur bis 70°C
TFT Touch
973 x 576 x 1250 mm
312 kg
3,1 kW
50/60Hz
Sonderangebote
Serviceleistungen