Learn More
BTX™ ECM399 ELECTROPORATION SYSTEM- Generator, 610, 620
Tragbares, anwenderfreundliches System zur Erzeugung der präzisen Feldstärken und Impulslängen, die für die Transformation von Bakterien- und Hefezellen und die begrenzte Transfektion von Säugetierzellen erforderlich sind
Marke:  BTX™ 450000
Additional Details : Gewicht : 3.96000kg
Artikelnummer. 15427220
  • 4740.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • ECM 399 Generator
  • PEP™(Personal Electroporation Pak)-Ständer (kann separat bestellt werden)
  • Probenpaket aus Küvetten und Küvettengestell
Beschreibung
Beschreibung
Dieses komfortable, kostengünstige System nutzt die BTX Power Plattformtechnologie mit digitaler Benutzeroberfläche. Im Niederspannungsmodus kann das ECM399 für begrenzte Transfektionen von Säugetierzellen verwendet werden.
  • Einwahl-Steuerung
  • Nieder- und Hochspannung
  • LCD-Anzeige mit 16 Zeichen
  • Rückmeldung von Impulslänge und Spitzenspannung
Umwandlung von Bakterien und Hefe
Begrenzte Transfektion von Säugetierzellen
Spezifikation
Spezifikation
Umwandlung von Bakterien und Hefen, Transfektion von Säugetierzellen
50/60 Hz
Electroporators
10 bis 2500 VDC
ECM 399 Electroporation System, Complete, for Cuvettes
CE
196 mm
4.3 Zoll
ECM 830 Generator, PEP™ mit Sicherheitsständer, Probenpaket aus Küvetten und Küvettengestell
19.5 cm
5 msec. in PBS
60%
3,17 kg
231 mm
Non-sterile
1050 μF
25 Sekunden
Exponentielle Abklingkurve
ECM399 Elektroporationssystem
BTX Electroporation
2/500V
2 bis 500 VDC
LCD
7.7 Zoll
PEP
109 mm
7.7 in.
50°F to 104°F
10°C to 40°C
7 lb
9.1 Zoll
2/500 V 50/60 Hz
36 μF
Output Cable
Digitaler Anwender