Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System, 3x32-Well
ProFlex™ PCR-Systeme sind die neuesten Applied Biosystems™ Thermocycler und bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Applied Biosystems Geräten erwarten. Durch die erweiterte Garantie beim Gerätekauf verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und erhalten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Gerät mit maximaler Leistung zu betreiben.
Marke:  Applied Biosystems™ 4484073
11718.63 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21879" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 24.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15147105
  • 14050.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das ProFlex 3 x 32-Well-PCR-System bietet folgende Möglichkeiten:
  • Führen Sie drei Experimente gleichzeitig mit dem 3 x 32-Well 0,2 ml-Block durch
  • Austauschmöglichkeit des 3 x 32-Well Blocks gegen einen anderen Blocktyp bei Änderungen des Durchsatzes
  • Bequemer Fernzugriff auf das System über eine mobile App
  • Programmierbarkeit des Geräts in Sekundenschnelle über eine einfach zu bedienende Touchscreen-Oberfläche
  • Simulierung von Altgeräten mittels der Möglichkeit der thermischen Simulation
  • Schnelle und effiziente PCR-Optimierung mit VeriFlex™ Blöcken mit einer besseren Gradientenfunktion
  • Unabhängige Kontrolle Teilen Sie Ihr Instrument mit zwei anderen Personen oder führen Sie drei Experimente gleichzeitig mit drei unabhängig voneinander gesteuerten 32-Well-Modulen durch
  • Auswechselbare Blöcke Wenn sich Ihre Forschungsanforderungen in Zukunft ändern oder wenn Sie das System mit jemandem teilen, der ein anderes Format benötigt, entnehmen Sie einfach den 3 x 32-Well-Block aus dem Oberteil des Geräts und tauschen Sie ihn gegen einen anderen Blocktyp aus. Dieses dauert in der Regel weniger als 15 Sekunden und erfordert keine Werkzeuge oder Kits
  • Mobile App-Konnektivität Überprüfen Sie mit einer mobilen App die Verfügbarkeit Ihres Gerätes, bevor Sie ins Labor gehen, laden Sie die Berichtsdaten Ihrer Experimente herunter, erhalten Sie Warnmeldungen und vieles mehr
  • Simulationsmodi Das ProFlex PCR-System ist mit Simulationsmodi ausgestattet, die die Anstiegsrate Ihrer alten Thermocycler nachahmen. Simulationsarten sind für folgende Geräte verfügbar: MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad™ MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems 9700, Applied Biosystems 9600 und Applied Biosystems Veriti Systeme
  • VeriFlex Blöcke: Erweiterte PCR-Funktionalität VeriFlex-Blöcke werden von mehreren Peltier-Elementen (2 separate Peltier-Elemente pro 32-Well-Modul) gesteuert, was die Steuerung präziser, Gradienten-überlegener Optimierungsexperimente und die gleichzeitige Ausführung mehrerer Reaktionsbedingungen für präzise Inkubationen und andere nicht-PCR-Arbeitsabläufe ermöglicht
  • 8,4 Zoll-Touchscreen-Steuerung Die einfache und intuitive Touchscreen-Oberfläche ermöglicht eine einfache Programmierung und begrenzt den Zeitaufwand für das Erlernen der Systemanwendung
  • Blockformat: Austauschbar und kompatibel mit Hochdurchsatzanwendungen
  • Reaktionsgeschwindigkeit: Schnell oder standardmäßig
Schnelle PCR, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Reverse Transkription, Routine-PCR
Spezifikation
Spezifikation
Austauschbar
Geeignet für Hochdurchsatz-Anwendungen
Schnell, standardmäßig
32 x 0,2 ml PCR-Röhrchen/Block oder 4 x 8 Well mit 0,2 ml-PCR-Röhrchen/Block
8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen
Beschränkte Garantie
PCR
USB, WLAN, Cloud, Ethernet
USB und integriert
3 x 32-Well, 2-Zonen-VeriFlex Blöcke
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in.)
100 bis 240 V
Thermocycler
0°bis 100 °C
Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung
6 °C/s (Block), 4,4 °C/s (Probe)
18,8 kg (41 lb.)
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.