Learn More
Wheaton™ C Modell R2P 2.0 Standard-Gewebekulturapparat mit Temperaturüberwachung und Notfallbatterie
Marke:  Wheaton™ WRBMR5031-C
13509.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 57.60620kg
Artikelnummer. 13463886
  • 14220.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
230 V, 50/60 Hz, 35 W
50/60 Hz
Für Systemnavigation für Screening-Typen
UL-, CSA-, RoHS- und CE-Normen
C-Modell
80 % bis 31 °C