Learn More
Wheaton™ C Modell, Untenantrieb, modularer Abstand, Gewebekulturapparat mit Temperaturüberwachung und Notfallbatterie
Marke: Wheaton™ WRBMR5091-C
Spezifikation
0,25 bis 8,1 U/min | |
100/240 V | |
35 W | |
50/60 Hz | |
Für Labor-, Pilotanlagen- und Produktionszellkulturinstallationen | |
Je 1 |
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W | |
10°bis 40 °C | |
UL-, CSA- und CE-Normen | |
C-Modell | |
80 % bis 31 °C | |
17,7 cm |